Fortfahren mit
1471506
USP
Norfloxacin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-chinolincarbonsäure, 1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-chinolincarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 412.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18FN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 412.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
norfloxacin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
InChI key
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Norfloxacin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
Norfloxacin blockiert die DNA-Replikation durch Wechselwirkung mit einer ATP-induzierten strukturellen Transition der mit DNS-Gyrase (Topoisomerase) komplexierten DNA.
Wirkungsweise: hemmt die bakterielle DNA-Replikation
Antimikrobielles Spektrum: Gram-negative Bakterien, weniger effektiv bei Gram-positiven Bakterien
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N1230000BP670Y0001015
Norfloxacin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1471506
Norfloxacin
Norfloxacin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N1230000
Norfloxacin
Norfloxacin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP670
Norfloxacin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
API family
norfloxacin
API family
norfloxacin
API family
norfloxacin
API family
norfloxacin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Norfloxacin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1471506-200MG04061838737243