Wichtige Dokumente
BP670
Norfloxacin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-chinolincarbonsäure, 1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-chinolincarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
norfloxacin
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
SMILES String
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
InChIKey
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: hemmt die bakterielle DNA-Replikation
Antimikrobielles Spektrum: Gram-negative Bakterien, weniger effektiv bei Gram-positiven Bakterien
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)