Fortfahren mit
1370462
USP
Losartan-Kalium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Butyl-4-chlor-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-Imidazol-5-methanol-Kaliumsalz, 2-Butyl-4-chlor-1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)-(1,1′-biphenyl)-4-yl]-methyl}-1H-imidazol-5-methanol Monokaliumsalz, DuP 753, Kalium-5-(4′-((2-butyl-4-chlor-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-2-yl)tetrazol-1-id, MK 954
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
150 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 412.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22ClKN6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.00
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5845770
CHF 412.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
losartan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
General description
Losartan potassium is a new drug used for hypertension. It is nonpeptide angiotensin II (AII) receptor antagonist.[1]
Losartan potassium is nonpeptide angiotensin II (AII) receptor antagonist and is orally active. It belongs to a new class of drugs introduced for clinical trials to treat hypertension.[1]
Application
Losartan potassium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Losartan Potassium Tablets
Biochem/physiol Actions
Losartankalium ist ein oral verabreichter, wirksamer und selektiver kompetitiver Angiotensin-II-Rezeptortyp-1(AT1)-Antagonist. Losartankalium wird zur Behandlung von Hypertonie eingesetzt.
Oral verabreichter, wirksamer und selektiver kompetitiver Angiotensin-II-Rezeptortyp-1(AT1)-Antagonist
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61188Y0001062BP867
Losartan-Kalium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP867
Losartan-Kalium
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
API family
losartan
API family
-
API family
losartan
API family
losartan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Losartan-Kalium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)