Merck
61188
Supelco
Losartan-Kalium
Synonym(e):
2-Butyl-4-chlor-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-Imidazol-5-methanol-Kaliumsalz, 2-Butyl-4-chlor-1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)-(1,1′-biphenyl)-4-yl]-methyl}-1H-imidazol-5-methanol Monokaliumsalz, DuP 753, Kalium-5-(4′-((2-butyl-4-chlor-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-2-yl)tetrazol-1-id, MK 954
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22ClKN6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.00
Beilstein:
5845770
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES String
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
InChIKey
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Allgemeine Beschreibung
Losartan-Kalium ist ein Blutdrucksenker, der ein Angiotensin-II-Rezeptor-Subtyp-1-Blocker ist. Es findet Anwendung beim Verringern von mechanischem Stress und hat somit Kontrolle über den Zustand der Herzhypertrophie.
Losartan-Kalium weist langanhaltende Wirkungen auf, und seine Wirksamkeit wird allgemein gesteigert, wenn es mit dem Diuretikum Hydrochlorthiazid als Co-Wirkstoff kombiniert wird.
Anwendung
Losartan-Kalium kann als Analysereferenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in Folgendem eingesetzt werden:
  • Pharmazeutische Formulierungen, die Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie- und UV-Spektrophotometrieverfahren nutzen.
  • Rattenplasma, das ein Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie-Verfahren (LC-MS/MS) nutzt.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Biochem./physiol. Wirkung
Losartankalium ist ein oral verabreichter, wirksamer und selektiver kompetitiver Angiotensin-II-Rezeptortyp-1(AT1)-Antagonist. Losartankalium wird zur Behandlung von Hypertonie eingesetzt.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Mit wenigen Mausklicken können Sie ein NMR-Spektrum dieser Substanz ansehen und einen Online-Vergleich mit Ihrer Probe durchführen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
LC/MS/MS method for the simultaneous estimation of losartan potassium and irbesartan in rat plasma
Prasad BGSVS, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 1(The), 206-215 (2009)
Simultaneous determination of losartan and hydrochlorothiazide in tablets by high-performance liquid chromatography
Carlucci G, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 23(1), 185-189 (2000)
Christopher J Haddock et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 318(6), R1027-R1035 (2020-04-16)
There are examples of physiological conditions under which thirst is inappropriately exaggerated, and the mechanisms for these paradoxical ingestive behaviors remain unknown. We are interested in thirst mechanisms across the female life cycle and have identified a novel mechanism through
Mechanical stress-evoked but angiotensin II-independent activation of angiotensin II type 1 receptor induces cardiac hypertrophy through calcineurin pathway
Zhou N, et al
Biochemical and Biophysical Research Communications, 397, 263-269 (2010)
Michael D Kim et al.
ERJ open research, 7(1) (2021-02-04)
The aim was to determine whether losartan reduces cigarette smoke (CS)-induced airway inflammation and mucus hypersecretion in an in vitro model and a small clinical trial. Primary human bronchial epithelial cells (HBECs) were differentiated at the air-liquid interface (ALI) and