Fortfahren mit
1349659
USP
Isometheptenmucat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Galaktarsäure, Verbindung mit N,1,5-Trimethylhex-4-en-1-ylamin (1:2)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 460.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
(C9H19N)2 · C6H10O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.65
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
231-315-3
NACRES:
NA.24
CHF 460.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
isometheptene
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N(C(CCC=C(C)C)C)C.OC(C(O)C(O)C(=O)O)C(O)C(=O)O
InChI
1S/C9H19N.C6H10O8/c1-8(2)6-5-7-9(3)10-4;7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h6,9-10H,5,7H2,1-4H3;1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
HZEDCQLNSYIOTE-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Isometheptene mucate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
172702017270641013512
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
isometheptene
API family
zolmitriptan
API family
zolmitriptan
API family
almotriptan
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1349659-200MG04061838730398