Fortfahren mit
1234260
USP
Egelin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Aegelin, Egelin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 628.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
CHF 628.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cinnamic acid
packaging
pkg of 10 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC(O)c2ccc(cc2)OC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C18H19NO3/c1-22-16-10-8-15(9-11-16)17(20)13-19-18(21)12-7-14-5-3-2-4-6-14/h2-12,17,20H,13H2,1H3,(H,19,21)/b12-7+
InChI key
QRFDENJATPJOKG-KPKJPENVSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Egeline USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Bael Tree Fruit
  • Bael Tree Fruit Dry Extract
  • Bael Tree Fruit Powder
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL8346713485431479202
Egeline United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1234260
Egeline
Aegeline phyproof® Reference Substance
PHL83467
Aegeline
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 10 mg
packaging
-
packaging
pkg of 150 mg
packaging
pkg of 50 mg
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
cinnamic acid
API family
-
API family
isoeugenyl acetate
API family
gamma-oryzanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1234260-10MG04065266773941