Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’410.00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(ClCH2CH2)2NH·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.49
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
3550356
MDL number:
CHF 1’410.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenAPI family
cyclophosphamide
manufacturer/tradename
USP
mp
212-214 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Cl.ClCCNCCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
InChI key
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No information available.
flash_point_c
No information available.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?