Fortfahren mit
1076192
USP
BSA für die Proteinquantifizierung
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Albumin aus Rinderserum, Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
form
liquid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular protein derived from bovine blood plasma. It is widely utilized as a standard in protein quantitation assays due to its stability and lack of interference with the assay components.​
The USP BSA for Protein Quantitation standard serves as a calibration reference in assays such as the Bradford and Bicinchoninic Acid (BCA) assays, ensuring accurate and reproducible measurement of protein concentrations in various research and clinical applications.
The USP biologics proteins category provides critical standards and reference materials necessary for the development and manufacturing of therapeutic proteins. These proteins, which can be naturally derived or genetically engineered, are essential in treating various diseases and conditions, ensuring that they meet quality, safety, and efficacy standards.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
BSA for protein quantitation USP reference standard in specified compendial tests and assays.
Also used to prepare standard and suitability standard solutions during the determination of total protein in pharmaceutical drug substances and products according to the United States Pharmacopeia (USP) general chapter.
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Preparation Note
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Shipping condition: wet ice
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.Shipping condition: wet ice
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6003820453820452
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Probumin®
manufacturer/tradename
Probumin®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder, solution (30%)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
hematology
application(s)
-
application(s)
-
format
single component solution
format
-
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)