The same BSA used in I2771 is A6003. It is FAA free and has no lipid profile.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 162.00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 544.00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’830.00 |
Über diesen Artikel
CHF 162.00
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis), ≥96%
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
technique(s)
microbiological culture: suitable
impurities
≤0.01% fatty acid (GC)
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
application(s)
hematology
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Dieses BSA-Produkt wurde speziell auf einen sehr geringen Fettsäure-Gehalt bzw. Freiheit von Fettsäuren (FA) getestet.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Mit kaltem Ethanol fraktioniert
- Frei von essentiellen Fettsäuren
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable |
| assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the BSA used in I2771?