Fortfahren mit
1013909
USP
Alpha-Lactalbumin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
α-Lactalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
400 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 448.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 448.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
alpha-lactalbumin
mol wt
Mw 14178
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Alpha-Lactalbumin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L-045L6010L5385
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
mol wt
Mw 14178
mol wt
14178 Da
mol wt
14,178 Da by calculation
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1013909-400MG04061833839300