Merck
L6010
Sigma-Aldrich
α-Lactalbumin aus Kuhmilch
Type III, calcium depleted, ≥85% (PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
Bos d 4, Lactose synthase B protein, alpha-lactalbumin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.61
Biologische Quelle
bovine milk
Typ
Type III
Assay
≥85% (PAGE)
Form
lyophilized powder
Qualität
calcium depleted
Mol-Gew.
14,178 Da by calculation
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Löslichkeit
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Kationenspuren
Ca: ≤0.3 mol/mol
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
may contain traces of (NH4)2SO4 and sodium phosphateL6010
Anwendung
α-Lactalbumin aus Kuhmilch hat folgende Anwendungen:
  • indirekte und kompetitive ELISA-Verfahren (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
  • Analyse des Bindungsverhaltens von Hsp90 und HSJ1b
  • Hemmung des CAP-RAST-Lysozym-Assays
Biochem./physiol. Wirkung
α-Lactalbumin ist das wichtigste Protein in menschlicher Milch. Es besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit 8 Cysteinen, die Disulfidbrücken bilden. α-Lactalbumin bindet verschiedene Metallionen, darunter Calcium, welches mutmaßlich bei der Regeneration nativen α-Lactalbumin aus der reduzierten, denaturierten Form eine Rolle spielt. α-Lactalbumin besitzt außerdem eine spezifische Bindungsstelle für Zink, die vermutlich an der Bindung des Laktose-Synthase-Komplexes beteiligt ist. Das reife Protein besteht aus 123 Aminosäureresten (14 kD) und hat eine dreidimensionale Struktur bei 1,7 Ångström Auflösung, wobei vier α-Helices und ein dreisträngiges antiparalleles β-Faltblatt zu erkennen sind.
Verändert die Substratspezifität von Galactosyltransferase und beschleunigt so die Lactosebildung; der Komplex aus Galactosyltransferase und α-Lactalbumin wird Lactose-Synthase genannt. Ortsgerichtete Mutagenese von Asp87 oder Asp88 an Ala hebt die starke Calcium-Bindungsaffinität vollständig auf und reduziert die Stimulation von Lactose-Synthase auf <3,5 % der Maximalrate.
Qualität
Kann Spuren von (NH4)2SO4 und Natriumphosphat enthalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Melanie Jannaway et al.
Frontiers in physiology, 12, 687563-687563 (2021-10-09)
Lymphatic vascular permeability prevents lymph leakage that is associated with lymphedema, lymphatic malformations, obesity, and inflammation. However, the molecular control of lymphatic permeability remains poorly understood. Recent studies have suggested that adherens junctions and vesicle transport may be involved in
Prevalence of lysozyme sensitization in an egg-allergic population
Fremont S, et al.
Allergy, 52(2), 224-228 (1997)
T Schnaider et al.
Life sciences, 67(12), 1455-1465 (2000-09-13)
The 90 kDa heat shock protein (Hsp90) is a major cytoplasmic molecular chaperone associating with numerous other proteins. Both genetic and in vitro refolding experiments using reticulocyte lysate have suggested a functional interaction of Hsp90 with yeast human homologues of
B Fang et al.
Journal of dairy science, 99(8), 5991-6004 (2016-05-30)
An α-lactalbumin-oleic acid (α-LA-OA) complex has exhibited selective antitumor activity in animal models and clinical trials. Although apoptosis and autophagy are activated and the functions of several organelles are disrupted in response to α-LA-OA, the detailed antitumor mechanism remains unclear.
Effect of conjugation of cow milk whey protein with polyethylene glycol on changes in their immunoreactive and allergic properties
Wroblewska B and Jedrychowski L
Food and agricultural immunology, 14(2), 155-162 (2002)