Fortfahren mit
V116
Z-VAD-FMK
≥98% (TLC), solid, Caspase inhibitor
Synonym(e):
N-Benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(O-Me)-Fluoromethylketon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 809.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30FN3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.49
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
CHF 809.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Z-VAD-FMK, solid
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
InChI key
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
Gene Information
human ... CASP3(836)
mouse ... CASP3(12367)
rat ... CASP3(25402)
General description
Z-VAD-FMK hemmt die Hefe- und Peptid N-Glycanase (PNGase) von Säugetieren. Es leitet die Apoptose ein. Z-VAD-FMK könnte mit Stress im endoplasmatischen Retikulum (ER-Stress) in Verbindung stehen.
Application
Z-VAD-FMK wird verwendet:
  • zur Induktion der Mischlinien-Kinase-Domain-like-Phosphorylierung (p-MLKL) in L929-Zellen
  • zur Induktion der Autophagie in Jurkat- und K562-Zellen
  • zur Umkehrung der abtötenden Wirkung von Oxaliplatin oder der Oxaliplatin-Kombination mit Chloroquin (CQ) bei HCT116- und SW620-Zelllinien
  • als Caspase-Inhibitor zur Hemmung der Apoptose und Bestimmung von NF-κB, Hitzeschockprotein 70 (Hsp 70), Proto-Onkogen (cmyc) und Tumorsuppressorprotein p53
Biochem/physiol Actions
Nicht-selektiver, zellpermeabler Inhibitor von Caspase-1- und Caspase-3-Proteasen.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Klicken Sie bitte hier, um weitere empfohlene Apoptoseprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Dieser Wirkstoff ist unter Caspase im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Disclaimer
Hygroskopisch
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2105551476110145
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
powder
form
liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
color
white
color
-
color
-
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Z-VAD-FMK
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)