Fortfahren mit
C2105
Z-Val-Ala-Asp fluoromethyl ketone
≥90% (TLC), Caspase-1 inhibitor, powder
Synonym(e):
Z-VAD-FMK, Non-methylated
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 554.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28FN3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.46
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
powder
CHF 554.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Z-Val-Ala-Asp fluoromethyl ketone, powder, ≥90% (TLC)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)CF
InChI
1S/C21H28FN3O7/c1-12(2)18(25-21(31)32-11-14-7-5-4-6-8-14)20(30)23-13(3)19(29)24-15(9-17(27)28)16(26)10-22/h4-8,12-13,15,18H,9-11H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,31)(H,27,28)/t13-,15-,18-/m0/s1
InChI key
SUUHZYLYARUNIA-YEWWUXTCSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-methylated competitive and irreversible inhibitor of caspase-1, as well as other caspases, which can be used directly with purified enzymes. It does not require esterase to hydrolyze the O-methyl ester like the cell-permeable form, Z-Val-Ala-Asp(OMe) fluoromethyl ketone (Product Code V-116).
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1480C1230B2682
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)