Fortfahren mit
UC305
O-Desmethylnaproxen
Synonym(e):
(S)-6-Hydroxy-α-methyl-2-naphthalinessigsäure, d-2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)-propionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.23
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8838512
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
color
white
mp
182-183 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C(O)=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI key
XWJUDDGELKXYNO-QMMMGPOBSA-N
Application
O-Desmethylnaproxen can be used for assaying naproxen metabolites.
Biochem/physiol Actions
CYP2C9 metabolite of naproxen
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M127582170SML1999
form
solid
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
white to beige
mp
182-183 °C
mp
-
mp
156-158 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-Desmethylnaproxen
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
UC305-10MG04061832932163
UC305-5MG04061832932170