Fortfahren mit
TRUEA
TrueGel3D Buffer pH 5.5
600 μl solution, 10X concentrated
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 14.40
CHF 12.24
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352207
CHF 12.24
ListenpreisCHF 14.40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TrueGel3D buffer pH 5.5 is a component of the TrueGel3D Hydrogel system. The TrueGel3D buffer with pH 5.5 is recommended for fast gelling hydrogels, because the acidic pH (lower pH) slows down the formation of a gel allowing homogenous mixing of polymer and crosslinker before it solidify. However, in conjugation with TrueGel3D buffer pH 7.2, buffer with intermediate strengths can be prepared to modulate gelation kinetics. Both buffer systems (TRUEA and TRUEB) have pH indicator (phenol red) and strong buffering capacity to ensure a stable pH.
Application
TrueGel3D buffers with pH 5.5 and 7.2 is used to modulate gelation kinetics
Preparation Note
TRUEA-1VL contains TrueGel3D buffer pH 5.5, 10X concentrated
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TRUEBP8165PPB022
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
Artikel
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TRUEA-1VL04061838116048