Fortfahren mit
T6397
3,3′,5-Triiod-L-thyronin Natriumsalz
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
O-(4-Hydroxy-3-iodphenyl)-3,5-diiod-L-tyrosin Natriumsalz, Liothyronin, T3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11I3NNaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
672.96
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-223-5
Beilstein/REAXYS Number:
8179867
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Assay:
≥95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥95%
form
powder
potency
0.02-50 ng/mL (lit.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
ethanol/1 M HCl (4:1): 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI key
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Gene Information
General description
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronin (T3) ist ein von der Schilddrüse produziertes endokrines Hormon und gilt als auf der Zellebene aktives Schilddrüsenhormon. Thyroxin (T4) ist ein Vorläufer von T3 und wird in Geweben außerhalb der Schilddrüse gebildet.
Application
3,3′,5-Triiodo-L-thyronin-Natriumsalz wird zur Induktion von Schilddrüsenhormonmanipulationen in Mäusen verwendet. Es wird auch eingesetzt in der Zellkultur von Hippocampus- , Retina- ,[1] proximalen Nierentubulus- und glomerulären Explantaten.
Biochem/physiol Actions
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronin (T3) steigert die Proteinsyntheseraten, stimuliert den Cholesterolabbau und beeinflusst die Embryonalentwicklung. In Zellkulturen reguliert T3 die Zelldifferenzierung und Proteinexpression. Die Wechselwirkung von T3 mit Nicht-Histon-Proteinen im Chromatin initiiert die Schilddrüsenhormonwirkung. Schilddrüsenhormone regulieren die Differenzierung und Entwicklung von Geweben und wirken sich auf eine Reihe metabolischer Prozesse aus. Bei einer Hyperthyreose ist die Konzentration an zirkulierendem T3-Hormon reduziert.
Physical form
Pulver -20 °C; in Arbeitsaliquote aufgeteilt eingefroren, wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden, Lösung bei 2–8 °C 30 Tage stabil
Preparation Note
Für die Herstellung von 20 μg/mL Stammlösung 1 mL 1 N NaOH pro mg 3,3′, 5-Triiodo-L-thyronin zugeben; zum Auflösen sanft schwenken. Zu dieser Lösung 49 mL steriles Medium pro zugesetztem mL 1 N NaOH zugeben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T5516T2877L0700000
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥95%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How long is the powder stable at -20 degrees?
    1 answer
    1. This product is assigned a lot-specific retest date. Products that, while considered stable, may be subject to degradation over time are assigned a periodic retest date to confirm quality. The lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t6397#product-documentation
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
  2. I work with mammalian cell culture and using a protocol that calls for this product. I'm only aware of use of water, PBS, or DMSO to reconstitute cell culture media supplements. I've never seen use of NaOH. Just want to ask if it is safe to use NaOH here.
    1 answer
    1. There is nothing intrinsically harmful about NaOH, as it is can be used to properly pH cell culture media. When prepared in the recommended manner, the NaOH should have not appreciably affect buffered cell culture media.
      "To prepare 20 μg/ml stock solution: add 1ml 1N NaOH per mg 3,3′, 5-triiodo-L-thyronine; gently swirl to dissolve. To this, add 49 ml sterile medium per ml 1N NaOH added."
      The following 1N NaOH may be helpful:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/s2770
      Helpful?
  3. How long is this stable when reconstituted in DMSO and stored at -80?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution at -80°C has not been determined. Stock solutions of this material may be stored in working aliquots at -20°C or at 2-8 °C for up to 30 days.
      Helpful?
  4. Is this product sterile for cell culture?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Stock solutions may be filter sterilized. A sterile powder version of this material is available as product T5516. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t5516