Merck
T2877
Sigma-Aldrich
3,3′,5-Triiod-L-thyronin
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
O-(4-Hydroxy-3-iodphenyl)-3,5-diiod-L-tyrosin, Liothyronin, T3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12I3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
650.97
Beilstein:
2710227
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +23.0°, c = 2 in 1 N HCl: ethanol, 1:2
Methode(n)
transfection: suitable
mp (Schmelzpunkt)
234-238 °C (lit.)
Löslichkeit
4 M NH4OH in methanol: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChIKey
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
3,3′,5-Triiodo-L-Thyronin kann als insulinähnlicher Wachstumsfaktor-I-Assay verwendet werden, der unter Verwendung eines Doppel-Antikörper-Radioimmunosassays durchgeführt wird. Das Produkt kann zudem für die In-vitro-Transfektion von 293T-Zellen verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
3,3′,5-Triiodo-L-Thyronin, das auch als O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosin oder T3 bezeichnet wird, ist das biologisch aktive Schilddrüsenhormon. Bei Patienten mit Schilddrüsenunterfunktion hebt Triiodothyronin die Stimmung und verbessert die neuropsychologische Funktion. Außerdem reguliert das Produkt positiv die hepatische FGF21-Expression und stimuliert den Stoffwechselabbau von Glucose, Fetten und Proteinen, indem es den Spiegel zahlreicher Stoffwechselenzyme wie Hexokinase und Leberglucose-6-Phosphatase sowie von mitochondrialen Enzymen für die oxidative Phosphorylierung erhöht. Ferner unterstützt das Produkt das normale körperliche Wachstum von Kindern und ist für die Reifung des zentralen Nervensystems im Fötus von entscheidender Bedeutung.
Angaben zur Herstellung
3,3′,5-Triiodo-L-Thyronin löst sich in 4M NH4OH in MeOH bei 5 mg/mL auf. Daraus entsteht eine farblose bis hellgelbe, transparente bis sehr leicht trübe Lösung.
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt wurde nicht für die Zellkultur geprüft. Eine sterile Version, die für Zellkulturen geeignet ist, ist erhältlich. Das T5516 ist ein steriles Präparat, das für Zellkulturen geprüft wurde. Bitte lesen Sie die Produktseite für Produkt T2877.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W A Head et al.
Journal of animal science, 74(9), 2152-2157 (1996-09-01)
Targhee ewes (n = 22, average age 5 yr) rearing twin lambs were used to investigate serum growth hormone (GH), IGF-I, triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), and prolactin (PRL; ewes only) concentrations associated with selection pressure for lifetime production of kilograms
Soledad Bárez-López et al.
PloS one, 14(12), e0226017-e0226017 (2019-12-07)
Patients lacking the thyroid hormone (TH) transporter MCT8 present abnormal serum levels of TH: low thyroxine and high triiodothyronine. They also have severe neurodevelopmental defects resulting from cerebral hypothyroidism, most likely due to impaired TH transport across the brain barriers.
R Bunevicius et al.
The New England journal of medicine, 340(6), 424-429 (1999-02-11)
Patients with hypothyroidism are usually treated with thyroxine (levothyroxine) only, although both thyroxine and triiodothyronine are secreted by the normal thyroid gland. Whether thyroid secretion of triiodothyronine is physiologically important is unknown. We compared the effects of thyroxine alone with
Takahiro Nojiri et al.
Endocrine journal, 66(5), 409-422 (2019-03-01)
Graves' Disease is a representative autoimmune thyroid disease that presents with hyperthyroidism. Emerging evidence has shown the involvement of lysophosphatidic acid (LPA) and its producing enzyme, autotaxin (ATX), in the pathogenesis of various diseases; among them, the involvement of the
Andrew C Adams et al.
The Journal of biological chemistry, 285(19), 14078-14082 (2010-03-20)
Thyroid hormone has profound and diverse effects on liver metabolism. Here we show that tri-iodothyronine (T3) treatment in mice acutely and specifically induces hepatic expression of the metabolic regulator fibroblast growth factor 21 (FGF21). Mice treated with T3 showed a