Fortfahren mit
T2944
Trizma® Hydrochloridlösung -hydrochlorid -Lösung
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, pH 7.5
Synonym(e):
Tris-Hydrochlorid-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 84.70
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 186.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.25
CHF 84.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.5
useful pH range
7.0-9.0
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
General description
Eine Reihe von vorgemischten Lösungen aus TRIZMA Base und TRIZMA HCl zur Lieferung von Tris-Puffern mit häufig verwendeten pH-Werten. Kein Mischen bzw. keine pH-Einstellung erforderlich. Einheiten mit garantierter Genauigkeit von ± 0,1 pH.
Application
Trizma® hydrochloride solution has been used as buffering agent in transcriptomics studies of kidney organoid cells.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2319T2069T2194
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
pH
7.5
pH
7.5
pH
7.2
pH
7.4
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, endotoxin, tested, bioburden, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)