Eine Reihe von vorgemischten Lösungen aus TRIZMA Base und TRIZMA HCl zur Lieferung von Tris-Puffern mit häufig verwendeten pH-Werten. Kein Mischen bzw. keine pH-Einstellung erforderlich. Einheiten mit garantierter Genauigkeit von ± 0,1 pH.
Anwendung
Trizma® Hydrochlorid-Lösung hat folgende Anwendungen:
Sample nucleic acid purification can often be rate-limiting for conventional quantitative PCR (qPCR) workflows. We recently developed high-throughput virus microneutralization assays using an endpoint assessment approach based on reverse transcription qPCR (RT-qPCR). The need for cumbersome RNA purification is circumvented
Single-nucleus RNA sequencing allows the profiling of gene expression in isolated nuclei. Here, we describe a step-by-step protocol optimized for adult mouse skeletal muscles. This protocol provides two main advantages compared to the widely used single-cell protocol. First, it allows