Fortfahren mit
T0637
Trypsin inhibitor
saline suspension
Synonym(e):
Trypsin Inhibitor Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 249.00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 419.00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 824.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 249.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trypsininhibitor–Agarose, saline suspension, protein from Glycine max (soybean)
biological source
protein from Glycine max (soybean)
Quality Segment
form
saline suspension
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥1 mg/mL binding capacity (trypsin)(with activity of 10,000 BAEE units per mg)
storage temp.
2-8°C
Application
Trypsin inhibitor-Agarose has been used in affinity chromatography for the purification:
  • of shrimp chymotrypsin[1]
  • of protease from Trichoderma reesei[2]
  • of Ras-interacting protein 1(Rasip 1)[3]
Trypsin inhibitor-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography, and specialty resins.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, enthält 0.02% Thiomersal
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9003T2327T9128
biological source
protein from Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
saline suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
capacity
≥1 mg/mL binding capacity (trypsin)(with activity of 10,000 BAEE units per mg)
capacity
-
capacity
-
capacity
-
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix activation
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsininhibitor–Agarose
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)