Fortfahren mit
SML1709
K6PC-5
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Hexyl-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-3-oxo-decanamide, K 6PC5;, N-(1,3-Dihydroxypropyl)-2-hexyl-3-oxo-decanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 103.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H37NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 103.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC)C(CCCCCC)C(NC(CO)CO)=O
InChI key
CGYVFCHCRBGGJG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
K6PC-5 is a potent and selective sphingosine kinase 1 (SphK1 or SK1) activator that increases keratin 1 and involucrin expression in normal human epidermal keratinocytes cultured in vitro. K6PC-5 promotes differentiation and proliferation of keratinocytes via intracellular Ca2+ signaling.
K6PC-5 is a potent and selective sphingosine kinase 1 (SphK1 or SK1) activator.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1624SML2883SML1984
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML1709-5MG04061832274348
SML1709-25MG04061832274331