Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98%
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1
InChI key
GMBQZIIUCVWOCD-WWASVFFGSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥93% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sarsasapogenin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S8534-25MG | 04061836960872 |
| S8534-100MG | 04061836960865 |