Fortfahren mit
D1634
Diosgenin
≥93%, apoptosis inducer, powder
Synonym(e):
Nitogenin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 137.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 750.00
CHF 637.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H42O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-134-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94582
Assay:
≥93%
Form:
powder
CHF 137.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diosgenin, ≥93%
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
SMILES string
[H][C@]12C[C@@]3([H])[C@]4([H])CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@H](C)[C@@]6(CC[C@@H](C)CO6)O2
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
General description
Diosgenin is a triterpene and a glycone derivative of dioscin. Yams, Trigonella foenum-graecum and Costus speciosus are some of its source.
Application
Diosgenin has been:
  • used as a standard in the analysis of total saponins in Sapindus rarak
  • orally administered to the rats to study its role against atherogenic diet-induced production of inflammatory mediators in heart, liver and brain
  • used as a standard compound to determine the saponins content in chickpea and Tribulus terrestris
Biochem/physiol Actions
Diosgenin induces apoptosis in colon cancer cell lines and induces apoptosis, cell cycle arrest and cyclooxygenase activity in osteosarcoma cells. It serves as a precursor in steroid drug production. Diosgenin is shown to promote cholesterol production by stimulating biliary excretion. It influences lipoxygenase induced human erythroleukemia cell line differentiation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001871PHL89649700085P
Diosgenin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001871
Diosgenin
Diosgenin phyproof® Reference Substance
PHL89649
Diosgenin
description
≥93%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥93%
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diosgenin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)