Fortfahren mit
S2263
Schafserum
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Schafseren, Schafserum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 49.20
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 189.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
sheep
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
CHF 49.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sheep
Quality Level
sterility
sterile-filtered
composition
hemoglobin, ≤50 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤100 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Schafserum ist für die Vermehrung von Langzeitkulturen der Erythrozytenstadien des intrazellulären parasitischen Protozoons Theileria uilenbergi geeignet.
Preparation Note
Aus adulten Tieren gewonnen.
Analysis Note
Auf Endotoxin getestet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
12107C12106C12007C
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
Australia origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
sheep
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
impurities
≤100 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
composition
hemoglobin, ≤50 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schafserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Mardi S Byerly et al.
PloS one, 8(11), e80781-e80781 (2013-12-07)
During development, prenatal and postnatal factors program homeostatic set points to regulate food intake and body weight in the adult. Combinations of genetic and environmental factors contribute to the development of neural circuitry that regulates whole-body energy homeostasis. Brain-derived neurotrophic
Rohola Hosseini et al.
Autophagy, 10(10), 1844-1857 (2014-08-16)
High-resolution imaging of autophagy has been used intensively in cell culture studies, but so far it has been difficult to visualize this process in detail in whole animal models. In this study we present a versatile method for high-resolution imaging
Daigo Inoue et al.
PloS one, 6(5), e19713-e19713 (2011-05-24)
For the detection and sub-cellular (co)-localization of proteins in the context of the tissue or organism immunostaining in whole mount preparations or on sections is still the best approach. So far, each antibody required its own fixation and antigen retrieval
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S2263-100ML04061836918651
S2263-6X500ML04061836918699
S2263-500ML04061836918675
Questions
  1. In the specification sheet for S2263 (Sterile filtered sheep serum), it states "Total protein = 6-7.6g%." I am unable to determine what unit g% represents. Could you provide the total protein in this serum in mg/mL?
    1 answer
    1. The term g% is equivalent to g/dL (grams per deciliter or 0.100L). If your serum contains protein in the range of 6-7.6g%, in mg/mL, that would translate to 6-7.6 mg/100 mL or 0.06 - 0.076 mg/mL.