Fortfahren mit
12007C
Fetales Kälberserum
Australia origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
FBS, FCS, Seren, Serum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
Australia origin
Sterility:
γ-irradiated, sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
product line
FBS Premier
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
Australia origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
FBS aus Australien wird für zahlreiche Zellkulturanwendungen eingesetzt. FBS bietet viele undefinierte wachstumsfördernde und überlebensverbessernde Faktoren für Kulturzellen. Australien hat die bestmögliche Risikobewertung durch den Wissenschaftlichen Lenkungsausschuss in Bezug auf das geografische BSE-Risiko (GBR, Risiko für Bovine Spongiforme Enzephalopathie). Die Klassifizierung für Australien ist GBR-Stufe I.
Preparation Note
Gammabestrahlt mit dem SER-TAIN™-Verfahren (25–35 kGy).
Analysis Note
  • Auf Bakterien, Viren und Mykoplasmen getestet
  • Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert.
  • Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
Other Notes
(Frühere Produktnummer F3297)
Legal Information
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
12006C12107CF9423
description
Australia origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Australia origin, USDA approved, Heat Inactivated, suitable for cell culture
description
USA origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Australia origin, suitable for, USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
origin
Australia origin
origin
Australia origin
origin
USA origin
origin
Australia origin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL Endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetales Kälberserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Once a bottle of Fetal Bovine Serum (FBS) is thawed, for how long can the bottle be used?
    1 answer
    1. Once Fetal Bovine Serum has been thawed, the bottle can be used in cell culture for up to 7 days for most cell types when stored  refrigerated at 2-8°C.  If the cells are not fastidous (e.g. HeLa or fibroblasts), the thawed and refrigerated serum can be used for up to 30 days.  For some extremely fastidious cell lines, it may be necessary to screen individual lots for acceptable performance.  For uses such as blocking for various immuno procedures, usage will generally be for 30 days and perhaps somewhat longer when stored at 2-8°C.  For other procedures, usage beyond 30 days storage at 2-8°C will need to be determined.