Fortfahren mit
S1827
Deoxycholsäure Natriumsalz
Synonym(e):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz, 7-Deoxycholsäure Natriumsalz, Natriumdesoxycholat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 252.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’430.00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 10’020.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39NaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.55
EC Number:
206-132-7
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3581950
MDL number:
CHF 252.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
animal
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
suitability
suitable for manufacturing use
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
30970D6750SRE0046
biological source
animal
biological source
ox bile
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (dry matter, NT)
assay
≥97% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
CMC
2-6 mM (20-25°C)
CMC
2-6 mM (20-25°C)
CMC
2-6 mM (20-25°C)
CMC
2-6 mM (20-25°C)
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxycholsäure Natriumsalz
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)