Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 109.00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 366.00 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 448.00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
composition
Dye content, ~75%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
methanol: 1 mg/mL
fluorescence
λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI key
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- zur Quantifizierung der relativen Gesamtzellmasse
- zum Untersuchen der Viskosität von Koazervaten
- als molekularer Rotor zur Bestimmung der Mikroviskosität in Aerosoltröpfchen
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| fluorescence λex 565 nm; λem 586 nm in H2O | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform, λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform |
| solubility methanol: 1 mg/mL | solubility - | solubility methanol: 1 mg/mL | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition Dye content, ~75% | composition Dye content, ~75% | composition Dye content, 75% | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulforhodamin B Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S1402-1G | 04061836910730 |
| S1402-25G | 04061836910754 |
| S1402-5G | 04061836910792 |