Fortfahren mit
86186
Sulforhodamin-B-Säurechlorid
suitable for fluorescence, technical
Synonym(e):
Lissamin™ Rhodamin B, sulfonylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 346.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29ClN2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
577.11
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-735-8
Beilstein/REAXYS Number:
7734927
MDL number:
CHF 346.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform, λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S(Cl)(=O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C27H29ClN2O6S2/c1-5-29(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(30(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(28,31)32)17-26(23)38(33,34)35/h9-17H,5-8H2,1-4H3
InChI key
YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulforhodamine B is a fluorescent dye.
Application
Sulforhodamine B acid chloride has been used to synthesize rhodamine-labeled polycation (PLL-ROD). It has also been used in fluorescent protein tracer preparation.
Fluoreszierender Proteinmarker, stabile Konjugate bildend
Biochem/physiol Actions
The sulforhodamine B (SRB) assay is useful in determining the density of cells.
Legal Information
Lissamine is a trademark of PerkinElmer Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9012S1402230162
description
suitable for fluorescence, technical
description
Technical grade
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Dye content 75 %
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
fluorescence
λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform, λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform
fluorescence
-
fluorescence
λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)