Fortfahren mit
S0763
N-Succinyl-Ala-Phe-Lys 7-Amido-4-Methylcumarin -acetat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 145.00
CHF 123.25
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 548.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H39N5O8 · C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
681.73
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
CHF 123.25
ListenpreisCHF 145.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C32H39N5O8.C2H4O2/c1-19-16-29(41)45-26-18-22(11-12-23(19)26)35-31(43)24(10-6-7-15-33)36-32(44)25(17-21-8-4-3-5-9-21)37-30(42)20(2)34-27(38)13-14-28(39)40;1-2(3)4/h3-5,8-9,11-12,16,18,20,24-25H,6-7,10,13-15,17,33H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,43)(H,36,44)(H,37,42)(H,39,40);1H3,(H,3,4)/t20-,24-,25-;/m0./s1
InChI key
YSFJDCMZVSMICC-FMQWQMCSSA-N
General description
Fluorogenic substrate for plasmin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2141P5898G2761
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
80% acetic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)