Fortfahren mit
RAB1806
Rhesus Macaque IGFBP-1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 822.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
rhesus macaque ... IGFBP1(696994)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
Species reactivity:
rhesus macaque
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 822.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
rhesus macaque
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rhesus macaque ... IGFBP1(696994)
General description
This ELISA antibody pair detects Rhesus Macaque Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP1)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB1807RAB1783RAB1823
Gene Information
rhesus macaque ... IGFBP1(696994)
Gene Information
rhesus macaque ... IGFBP2(696214)
Gene Information
rhesus macaque ... FGF1(705970)
Gene Information
rhesus macaque ... PDGFB(703173)
species reactivity
rhesus macaque
species reactivity
rhesus macaque
species reactivity
rhesus macaque
species reactivity
rhesus macaque
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RAB1806-1KT04061835174201