Fortfahren mit
R1908
Remifentanyl -hydrochlorid
≥97% (HPLC), Mu opioid receptor agonist, powder
Synonym(e):
3-[methoxycarbonyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]1-piperidine]propanoic acid methyl ester hydrochloride, GI-87084B, Remifentanyl, Ultiva
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N2O5·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.91
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Remifentanyl -hydrochlorid, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC)N(C1(CCN(CCC(OC)=O)CC1)C(OC)=O)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C20H28N2O5.ClH/c1-4-17(23)22(16-8-6-5-7-9-16)20(19(25)27-3)11-14-21(15-12-20)13-10-18(24)26-2;/h5-9H,4,10-15H2,1-3H3;1H
InChI key
WFBMIPUMYUHANP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Biochem/physiol Actions
Remifentanil hydrochloride is a mu opioid receptor agonist, anesthetic, and analgesic compound.
Remifentanil hydrochloride is a mu opioid receptor agonist, anesthetic, and analgesic compound. Remifentanil was developed as an ultra-short-acting mu opioid receptor agonist with improved pharmacodynamic properties.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Remifentanyl -hydrochlorid
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R1908-5MG04061832555294
R1908-25MG04061832555287