Fortfahren mit
P5780
1,4-Diamino-butan -dihydrochlorid
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
1,4-Butandiamin -dihydrochlorid, Putrescin -dihydrochlorid, Tetramethylendiamin -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 81.50
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 259.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.07
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-375-9
Beilstein/REAXYS Number:
3906680
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
CHF 81.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
product line
BioReagent
assay
≥97% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Putrescin ist ein Endprodukt des Fettäsurenmetabolismus in toten Geweben. Es handelt sich um ein flüchtiges Diamin mit stechendem Geruch. Es wird durch die Decarboxylierung von Ornithin in Gegenwart des Enzyms Ornithin-Decarboxylase synthetisiert. Studien zu molekularem Docking zeigen die Bindung von Putrescin an die menschlichen Rezeptoren TAAR6 und TAAR8 (Spurenamin-assoziierte Rezeptoren), die sich im Riechepithel befinden.
Application
Putrescin-Dihydrochlorid wird als Bestandteil des F-12 + GlutaMax-Mediums für Kulturen von Mausganglien, in Kulturen von Retina-Ganglionzellen[1] und mit HCT116-Kolonkarzinomzellen für den ODC (Ornithin-Decarboxylase)-Assay verwendet.
Biochem/physiol Actions
Bindet an die Polyamin-modulierende Stelle des NMDA-Rezeptors und potenziert NMDA-induzierte Ströme; Vorläufer von Spermidin.
Bindet an die Polyamin-modulierende Stelle des NMDA-Rezeptors; potenziert NMDA-induzierte Ströme.
Putrescin gilt als Marker für Stress bei Pflanzen. Eine externe Versorgung mit Putrescin hilft Weizenpflanzen, Trockenstress zu überwinden. Es ist wichtig für die Zellproliferation bei Tieren und moduliert bei Kältestress den Gehalt von Abscisinsäure (ABA) in Pflanzen der Gattung Arabidopsis. Es ist ein Attraktans für Raubtiere.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7505P602451799
Putrescin analytical standard
Supelco
51799
Putrescin
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.5% (GC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
cell culture medium: 0.16 mg/mL
solubility
-
biological source
microbial, synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diamino-butan -dihydrochlorid
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. how long is putrescine dissolves in water good at -20C?
    1 answer
    1. The long-term stability of a stock solution stored at -20ºC has not been evaluated. It is recommended to prepare stock solutions in degassed water and store them in working aliquots in order to extend the stability. Solutions stored refrigerated are stable for 30 days. Frozen aliquots would be expected to be stable for at least as long as the refrigerated solution.