Fortfahren mit
P5758
Phenolphthalein-Monophosphat Bis-(cyclohexylammonium)-salz
powder, ≥85% (TLC)
Synonym(e):
4-hydroxyphenyl 4-(3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)phenyl hydrogen phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 286.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 847.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’500.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15O7P · 2C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
596.65
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
238-884-7
MDL number:
CHF 286.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥85% (TLC)
form
powder
impurities
≤10% solvent
color
white to off-white
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.Oc3ccc(cc3)C4(OC(=O)c5ccccc45)c6ccc(OP(O)(O)=O)cc6
InChI
1S/C20H15O7P.2C6H13N/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(18-4-2-1-3-17(18)19(22)26-20)14-7-11-16(12-8-14)27-28(23,24)25;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h1-12,21H,(H2,23,24,25);2*6H,1-5,7H2
InChI key
HANAZWFQWVNYKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenolphthalein monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt has been used as a standard substrate in competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to determine the progesterone (P4) concentration in the whole milk samples.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N3002105945N3129
assay
≥85% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
≥97% anhydrous basis
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
acetone: soluble
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P5758-10G04061834392378
P5758-1G04061826739747
P5758-5G04061832918464