Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 225.00 | |
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 384.00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 738.00 |
Über diesen Artikel
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥85%
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].[P](=O)(O[P](=O)(OCC([C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC)(C)C)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O[P](=O)(O)O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)O
InChI
1S/C24H40N7O17P3S.Li/c1-4-15(33)52-8-7-26-14(32)5-6-27-22(36)19(35)24(2,3)10-45-51(42,43)48-50(40,41)44-9-13-18(47-49(37,38)39)17(34)23(46-13)31-12-30-16-20(25)28-11-29-21(16)31;/h11-13,17-19,23,34-35H,4-10H2,1-3H3,(H,26,32)(H,27,36)(H,40,41)(H,42,43)(H2,
InChI key
CXNLEKKSVXVZAF-IEQRABFGSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥85% | assay ≥90% | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥85% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source yeast | biological source - | biological source - | biological source - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form solid | form powder | form - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P5397-5MG | 04061834391647 |
| P5397-25MG | 04061833264782 |
| P5397-10MG | 04061833264775 |