Fortfahren mit
P5084
PTIO
NO activity inhibitor, powder
Synonym(e):
2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 180.00
CHF 153.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 485.00
CHF 412.25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 153.00
ListenpreisCHF 180.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PTIO,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)N([O])C(c2ccccc2)=[N+]([O-])C1(C)C
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
InChI key
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
Application
2-phenyl-4, 4, 5, 5,-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide (PTIO) has been used as a nitric oxide (NO) scavenger.
Biochem/physiol Actions
A stable radical scavenger for nitric oxide; affects NO without affecting NO synthase; has significant inhibitory activity against NO biological actions.
Stable radical scavenger for nitric oxide without affecting NO synthase; inhibits NO activity.
2-phenyl-4, 4, 5, 5,-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide (PTIOs) derivatives react with nitric oxide (NO) to yield the corresponding imino nitroxides (PTIs) and nitrogen dioxide (NO2).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
523350C221217386
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTIO
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)