Fortfahren mit
P3869
Phosphorus standard solution
0.65 mM (phosphorous)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 67.20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
CHF 67.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
0.65 mM (phosphorous)
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Phosphorus (as KH2PO4), 20 μg/mL in 0.05 N HCl.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7793NIST3139ACRM44917
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
concentration
0.65 mM (phosphorous)
concentration
0.26 mg/mL glycerol
concentration
-
concentration
in pyridine (varied)
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)