Fortfahren mit
P3449
Phloridzin Dihydrat
From apple wood, ≥99% (HPLC), Na+-glucose cotransport inhibitor, powder
Synonym(e):
1-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propanon, Phloretin-2′-β-D-glucopyranosid, Phloretin-2′-β-D-glucosid, Phlorizin Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 52.60
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 75.70
CHF 64.34
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 142.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 380.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 600.00
CHF 510.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24O10 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-487-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
66621
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 52.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phloridzin Dihydrat, from apple wood, ≥99% (HPLC)
biological source
apple wood
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
113-114 °C (lit.)
SMILES string
O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H24O10.2H2O/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10;;/h1-2,4-5,7-8,16,18-24,26-29H,3,6,9H2;2*1H2/t16-,18-,19+,20-,21-;;/m1../s1
InChI key
XQWBNXSENPTIDY-YXMARJSJSA-N
Application
Phloridzin dihydrate has been used as:
  • a Na+-glucose cotransport inhibitor to test its effect in lowering blood glucose
  • a hexose carrier inhibitor to prevent glucose derivative 2-(N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-2-deoxyglucose (2-NBDG) uptake in sycamore cells
  • a non-specific sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitor in embryonic cardiomyocyte cell line H9C2 to investigate its protective effect on Dox-induced cytotoxicity
Biochem/physiol Actions
Phloridzin is a glycoside present in the leaves and bark of apple. It is also present in peel and pulp of the apple fruit. Phloridzin belongs to the dihydrochalcones class of compounds. Lactase catabolizes phloridzin to phloretin and glucose in small intestine epithelial cells. Phloridzin is an antidiabetic agent and is equally bioavailable as phloretin.
Features and Benefits
verwendet zur Induzierung von experimenteller Glykosurie
Other Notes
Dihydrochalcon-Glykoside aus Apfelbäume
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
274313P7912PHL80513
Phloridzin phyproof® Reference Substance
PHL80513
Phloridzin
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
biological source
apple wood
biological source
-
biological source
-
biological source
-
mp
113-114 °C (lit.)
mp
113-114 °C (lit.)
mp
~260 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phloridzin Dihydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Existence of two parallel mechanisms for glucose uptake in heterotrophic plant cells
Etxeberria Ed, et al.
Journal of Experimental Botany, 56(417), 1905-1912 (2005)
Fernando F Anhê et al.
Gut (2022-08-26)
Bariatric surgery is an effective treatment for type 2 diabetes (T2D) that changes gut microbial composition. We determined whether the gut microbiota in humans after restrictive or malabsorptive bariatric surgery was sufficient to lower blood glucose. Women with obesity and
Cells sorted off hiPSC-derived kidney organoids coupled with immortalized cells reliably model the proximal tubule.
Banan Sadeghian, et al.
Communications biology, 6, 483-483 (2023)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P3449-500MG04061834367956
P3449-100MG04061834367949
P3449-1G04061826226308
P3449-10G04061832575261
P3449-5G04061834367963