Fortfahren mit
P1925
Protein-A-Agarose-Makrobeads
aqueous suspension
Synonym(e):
Protein A resin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 920.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
aqueous suspension
CHF 920.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous suspension
Quality Segment
extent of labeling
~6 mg per mL
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
1 atom
capacity
~6 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
2-8°C
General description
Protein A is an immunoglobulin (Ig)-binding protein that might be suitable for low-pressure antibody isolation.[1] It is used to purify large amounts of IgG[1] and binds to the Fc part of the antibody at the CH2–CH3 interface. Protein A-agarose is used for affinity chromatography, antibody purification and characterization, and protein A, G and L resins.
Application
Protein A–Agarose macrobeads has been used in immunoprecipitation.[2] It has been used to study the effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy as well as to study multiple sclerosis and gastric cancer.
Physical form
Suspension in 0.9% NaCl, enthält 0.02% Thiomersal
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2545E2513IP02
form
aqueous suspension
form
saline suspension
form
aqueous suspension
form
slurry (Liquid)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
extent of labeling
~6 mg per mL
extent of labeling
~2 mg per mL
extent of labeling
-
extent of labeling
-
capacity
~6 mg/mL binding capacity (human IgG)
capacity
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
capacity
-
capacity
-
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P1925-1ML04061834357186
P1925-5ML04061834357193