Fortfahren mit
P1709
Peroxidase, Maleimid-aktiviert aus Meerrettich
lyophilized powder, >200 units/mg protein
Synonym(e):
Maleimide activated HRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 216.00
3 x 2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 409.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
>200 units/mg protein
Biological source:
horseradish
CHF 216.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
horseradish
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
>200 units/mg protein
composition
Protein, ~50% E1%/403
extent of labeling
1-3 mol maleimide per mol protein
storage temp.
−20°C
General description
Bei Peroxidase (POD) handelt es sich um ein Enzym, das eine Gruppe spezifischer Enzyme wie Nicotinamidadenindinukleotid(NAD)-Peroxidase, NADP-Peroxidase, Fettsäure-Peroxidase sowie eine Gruppe nicht spezifischer Enzyme aus verschiedenen Quellen umfasst. Das Enzym ist in Tieren, größeren Pflanzen und anderen Organismen vorhanden.
Application
Für die direkte Konjugation an Verbindungen, die freie Sulfhydryl-Gruppen enthalten, zur Verwendung als enzymgekoppeltes Detektionsreagens.
Gebrauchsanweisung im Lieferumfang enthalten. In einer Studie an Meerrettichperoxidase erwiesen sich die Maleimid-Verbindungen Succinimidyl-4-maleimidobutyrat und Succinimidyl-6-maleimidohexanoat als die effektivsten bei der Konjugation von Fab′ an Meerrettichperoxidase. [1] Dieses Enzym wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der Effektivität bei der Färbung des mitochondrialen Proteins Lipoamid-Dehydrogenase verwendet. [2]
Zur Steigerung der Signalintensität von Immunkonjugaten wurden Immunglobuline synthetisch modifiziert; sie enthalten nun mehrere primäre Amine und sind kovalent an Maleimid-aktivierte Peroxidase gebunden. Dies kann eine effizientere Konjugation und Signalverstärkung bewirken. [3]
Biochem/physiol Actions
Peroxidase (POD) unterstützt die Dehydrierung verschiedener organischer Verbindungen wie Phenolen, aromatischen Aminen, Hydrochinonen usw.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, das Trehalose und Natriumcitrat enthält
Other Notes
Eine Einheit bildet in 20 Sekunden bei einem pH-Wert von 6,0 und 20 °C 1,0 mg Purpurogallin aus Pyrogallol.
Typ-VI-Peroxidase, aktiviert mit Maleimido-Capronsäure-N-hydroxysuccinimidester. 
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11428861001P208810108090001
specific activity
>200 units/mg protein
specific activity
800 units/mg protein (at 25 °C with ABTS and H2O2 as substrate (pH 5.0).)
specific activity
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
≥250 units/mg protein (At 25 °C with guaiacol and H2O2 as the substrates.), 250 U/mg
biological source
horseradish
biological source
horseradish
biological source
horseradish
biological source
horseradish
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized (salt-free)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
extent of labeling
1-3 mol maleimide per mol protein
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P1709-3X2MG04061832731063
P1709-2MG04061832731056