Fortfahren mit
P1269
Phorbol-12,13-dibutyrat
≥98% (TLC), powder, PKC activator
Synonym(e):
PDBu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 106.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 329.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 690.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H40O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6551234
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 106.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phorbol-12,13-dibutyrat, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
clear light yellow
solubility
H2O: 30 μM, DMSO: soluble, acetone: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)[C@@H](C=C(CO)C[C@@]3(O)[C@H]2C=C(C)C3=O)[C@@H]4C(C)(C)[C@]14OC(=O)CCC
InChI
1S/C28H40O8/c1-7-9-20(30)35-24-16(4)27(34)18(22-25(5,6)28(22,24)36-21(31)10-8-2)12-17(14-29)13-26(33)19(27)11-15(3)23(26)32/h11-12,16,18-19,22,24,29,33-34H,7-10,13-14H2,1-6H3/t16-,18+,19-,22-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
InChI key
BQJRUJTZSGYBEZ-YVQNUNKESA-N
Gene Information
mouse ... Prkcd(18753)
Application
Phorbol-12,13-dibutyrat wurde als Aktivator von Proteinkinase C (PKC) verwendet, um seine Wirkungen auf die Aktivität von hOAT4 (Human Organic Anion Transporter 4) zu untersuchen.[1] Auch als PKC-Aktivator wurde es genutzt, um seine Wirkungen auf die Expression von Galectin-3 und die Matrixproduktion in HL-1-Zellen zu analysieren.[2]
Biochem/physiol Actions
Phorbol-12,13-dibutyrat (PDBu) ist ein starker Aktivator von Proteinkinase C (PKC). Es ist hydrophiler als Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA), welches das Auswaschen von PDBu aus Zellen in einer Gewebekultur ermöglicht.[3] PDBu aktiviert die Expression von endothelialer Stickoxidsynthase in primären Endothelzellen aus der humanen Nabelschnurvene, die wiederum mit der Expression von PKC α und ε korreliert.[4]
Features and Benefits
Weniger hydrophob als PMA, wodurch das Auswaschen von Zellen in Gewebekultur erleichtert wird.
Preparation Note
Stammlösung kann nicht in wässrigen Medien hergestellt werden; vor dem Verdünnen auf Arbeitskonzentrationen in wässrigen Medien in mit Wasser mischbarem organischem Lösungsmittel lösen.
Disclaimer
Lichtempfindlich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8014524390C9623
form
powder
form
solid
form
solid (crystalline)
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 30 μM, acetone: soluble, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, ethyl acetate: soluble
color
clear light yellow
color
white
color
white to pale yellow
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phorbol-12,13-dibutyrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P1269-1MG04061826676431
P1269-5MG04061834354338
P1269-10MG04061833273364