Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 141.00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 567.00 CHF 481.95 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’910.00 |
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Level
impurities
≥97% (NMR)
color
white
solubility
0.1 M HCl: 13.3 mg/mL, methanol: 19.3 mg/mL, DMSO: insoluble
SMILES string
NCC(CP(O)(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H13ClNO3P/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H2,12,13,14)
InChI key
VSGNGLJPOGUDON-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information - |
| impurities ≥97% (NMR) | impurities - | impurities - | impurities - |
| color white | color white | color white | color - |
| solubility 0.1 M HCl: 13.3 mg/mL, DMSO: insoluble, methanol: 19.3 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, methanol: 1.4 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL, 0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL | solubility 0.1 M NaOH: 20 mg/mL | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P118-5MG | 04061834354208 |
| P118-25MG | 04061833007945 |
| P118-100MG | 04061833007938 |