Fortfahren mit
O6887
[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Me-Tyr2, Orn8]-Oxytocin
≥93% (HPLC), solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 355.00
CHF 301.75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H74N12O12S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1075.30
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
CHF 301.75
ListenpreisCHF 355.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)C1NC(=O)[C@H](Cc2ccc(OC)cc2)NC(=O)CC3(CCCCC3)SSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CCCN)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C48H74N12O12S2/c1-4-27(2)40-46(70)56-31(16-17-36(50)61)42(66)57-33(23-37(51)62)43(67)58-34(47(71)60-21-9-11-35(60)45(69)55-30(10-8-20-49)41(65)53-25-38(52)63)26-73-74-48(18-6-5-7-19-48)24-39(64)54-32(44(68)59-40)22-28-12-14-29(72-3)15-13-28/h12-15,27,30-35,40H,4-11,16-26,49H2,1-3H3,(H2,50,61)(H2,51,62)(H2,52,63)(H,53,65)(H,54,64)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,66)(H,58,67)(H,59,68)/t27-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,40-/m0/s1
InChI key
ZWVZXPFUQHTUKV-SZQHDTAUSA-N
Gene Information
Application
[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Me-Tyr2, Orn8]-Oxytocin has been used as an oxytocin receptor antagonist:
  • to study the influence of blockading the oxytocin receptors in the anterior cingulate cortex on helping behavior[1]
  • to determine the receptors that mediate vasopressin-stimulated anion secretion across cultured porcine vas deferens epithelial cell monolayers[2]
  • to study the influence of oxytocin receptors inhibition on intravenous and in situ oxytocin effects on the urinary bladder and cardiovascular activities in sham rats[3]
Biochem/physiol Actions
Potent oxytocin antagonist.
[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Me-Tyr2, Orn8]-also acts as an arginine vasopressin receptor 1A (AVPR1A) antagonist.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V2255V4253O3251
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... OXT(5020), OXTR(5021)
rat ... OXT(18429), OXTR(18430)
Gene Information
human ... AVPR1A(552)
mouse ... AVPR1A(54140)
rat ... AVPR1A(25107)
Gene Information
human ... AVPR1A(552), AVPR2(554), OXT(5020), OXTR(5021)
mouse ... AVPR1A(54140), AVPR2(12000)
rat ... AVPR1A(25107), AVPR2(25108), OXT(18429), OXTR(18430)
Gene Information
human ... OXT(5020), OXTR(5021)
rat ... Oxtr(25342)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O6887-1MG04061826285060