This product is not tested for in vivo or in vitro use. The half-life is not determined.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 49.20 |
0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 136.00 |
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 233.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(C[C@@H]2NC(=O)CC3(CCCCC3)SSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC2=O)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O)cc1
InChI
1S/C52H74N14O12S2/c1-78-32-16-14-31(15-17-32)25-35-46(73)63-36(24-30-10-4-2-5-11-30)47(74)61-34(18-19-40(53)67)45(72)64-37(26-41(54)68)48(75)65-38(29-79-80-52(27-43(70)60-35)20-6-3-7-21-52)50(77)66-23-9-13-39(66)49(76)62-33(12-8-22-58-51(56)57)44(71)59-28-42(55)69/h2,4-5,10-11,14-17,33-39H,3,6-9,12-13,18-29H2,1H3,(H2,53,67)(H2,54,68)(H2,55,69)(H,59,71)(H,60,70)(H,61,74)(H,62,76)(H,63,73)(H,64,72)(H,65,75)(H4,56,57,58)/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI key
QVQOGNOOAMQKCE-ZTYVOHGWSA-N
Gene Information
human ... AVPR1A(552)
mouse ... AVPR1A(54140)
rat ... AVPR1A(25107)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description clone 7B8, ascites fluid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Gene Information human ... AVPR1A(552) | Gene Information human ... AVPR1A(552), AVPR2(554), OXT(5020), OXTR(5021) | Gene Information human ... AVP(551), AVPR1A(552), AVPR1B(553), AVPR2(554) | Gene Information human ... AVPR1A(552) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 20.0-20.8 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the half-life of the [β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin when injected intravenously?
1 answer-
Helpful?
-
![[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/171/970/51ec0a9f-bbad-4de6-8379-01abbe367b05/640/51ec0a9f-bbad-4de6-8379-01abbe367b05.png)
![[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Et-Tyr2, Val4, Arg8]-Vasopressin ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/211/868/9f767e8a-1d43-43eb-bf83-0af2c58c08a2/640/9f767e8a-1d43-43eb-bf83-0af2c58c08a2.png)
![[Arg8]-Vasopressin -acetat (Salz) ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/282/717/a4c16d4f-e168-4d84-a0e3-59de3e06251e/640/a4c16d4f-e168-4d84-a0e3-59de3e06251e.png)