Fortfahren mit
O6004
Octyl β-D-1-Thioglucopyranosid
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Octyl-thioglucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.43
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4182783
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥98.0% (GC)
form
crystalline
optical activity
[α]25/D -51 to -49 °, c = 1% (w/v) in ethanol
mol wt
308.43 g/mol
CMC
9 mM (20-25°C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CGVLVOOFCGWBCS-RGDJUOJXSA-N
Application
Octyl β-D-1-thioglucopyranoside can be used as a non-ionic detergent for solubilization and reconstitution of membrane proteins. It has been used in a study to assess the crystallization and preliminary x-ray analysis of human plasma apolipoprotein C-I. [1] It has also been used in a study that investigated the identification of Chlamydia pneumoniae proteins. [2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O9882O800180153
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mol wt
308.43 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 25,000
mol wt
micellar avg mol wt 25,000
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octyl β-D-1-Thioglucopyranosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O6004-10G04061834248170
O6004-5G04061834248194
O6004-1G04061834248187