Merck
O8001
Sigma-Aldrich
Octyl-β-D-Glucopyranosid
≥98% (GC)
Synonym(e):
n-Octyl-glucosid, OGP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.37
Beilstein:
84118
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
powder
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 25,000
Aggregatnummer
84
CMC
20-25 mM (20-25°C)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChIKey
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Anwendung
Nicht-ionisches, dialysierbares Waschmittel für die Auflösung und Isolation von Membranproteine. Es zeigte sich eine Erhöhung der Resolution der Proteine im 2D-Gele.
Octyl β-D-glucopyranosid wird wie folgt verwendet:
  • in unterschiedlichen Konzentrationen, um Sepharose-Beads zur Untersuchung der Interaktion von Albumin-shFcRn bei Vorhandensein von Octyl β-D-glucopyranosid zu waschen[1]
  • als Lyse- und Solubilisierungslösung für die bakterielle Lipoproteinzubereitung[2]
  • zur Solubilisierung des rekombinanten 47 kDa Antigens aus E. coli-Zellen[3]
  • als Bestandteil des Lysepuffers zur Bestimmung des Proteingehalts durch BCA-Assays[4]
  • im Deglycolysierungsverfahren[5]
  • als Bestandteil des Lysepuffers zur Zubereitung mitochondrischer Extrakte[6]
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ofir Schuster et al.
ACS omega, 6(5), 3525-3534 (2021-02-16)
SARS-CoV-2, the etiologic agent of the COVID-19 pandemic, emerged as the cause of a global crisis. Rapid and reliable clinical diagnosis is essential for effectively controlling transmission. The gold standard assay for SARS-CoV-2 identification is the highly sensitive real-time quantitative
The major histocompatibility complex?related Fc receptor for IgG (FcRn) binds albumin and prolongs its lifespan.
The Journal of Experimental Medicine, 197(3), 315-322 (2003)
Gating of the mitochondrial permeability transition pore by long chain fatty acyl analogs in vivo.
Samovski D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(10), 6879-6890 (2010)
IL-10 Prevents apoptosis of brain endothelium during bacteremia.
Londo?o D, et al.
Journal of Immunology, 1100060-1100060 (2011)
Genetic and physicochemical characterization of the recombinant DNA-derived 47-kilodalton surface immunogen of Treponema pallidum subsp. pallidum.
Chamberlain N R, et al.
Infection and Immunity, 56(1), 71-78 (1988)
Protokolle
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Auf dieser Seite wird die Solubilisierung von Membranproteinen mit Produkten von Cytiva dargestellt.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf