Fortfahren mit
N8652
NF 023 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
8,8′-[Carbonylbis(imino-3,1-phenylene carbonylimino)]bis(1,3,5-naphthalene-trisulfonic acid) hexasodium salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 175.00
CHF 148.75
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 591.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H20N4O21S6 · 6Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1162.88 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
CHF 148.75
ListenpreisCHF 175.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2c(NC(=O)c3cccc(NC(=O)Nc4cccc(c4)C(=O)Nc5ccc(c6cc(cc(c56)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c3)ccc(c2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C35H26N4O21S6.6Na.H2O/c40-33(38-25-7-9-27(63(49,50)51)23-13-21(61(43,44)45)15-29(31(23)25)65(55,56)57)17-3-1-5-19(11-17)36-35(42)37-20-6-2-4-18(12-20)34(41)39-26-8-10-28(64(52,53)54)24-14-22(62(46,47)48)16-30(32(24)26)66(58,59)60;;;;;;;/h1-16H,(H,38,40)(H,39,41)(H2,36,37,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;;;1H2/q;6*+1;/p-6
InChI key
FLINBQMOKZJBEC-UHFFFAOYSA-H
Gene Information
Application
NF 023 hydrate has been used as an inhibitor of methyltransferases.[1] It has also been used to test its inhibitory effect on human adenovirus type-37 (HAdV-D37) viral infection in human corneal epithelial (HCE) cells.[2]
Biochem/physiol Actions
NF 023 contains six benzene rings and is a suramin analog.[2] It is a potent, competitive, and selective P2X purinoceptor antagonist[3] that aids in discriminating between P2X receptor subtypes.[3]
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Desiccate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B3686P0021480415
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: >8 mg/mL
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
solubility
water: soluble
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)