Fortfahren mit
N4875
Naphthol-AS-MX-Phosphat
phosphatase substrate, fluorogenic, ≥99% (HPLC), powder
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-naphtho-2′,4′-xylidide Phosphate, N-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(phosphonooxy)-2-naphthalenecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 51.50
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 134.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 415.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.32
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
216-480-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6664873
CHF 51.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Naphthol-AS-MX-Phosphat, powder, ≥99% (HPLC)
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
IOMLBTHPCVDRHM-UHFFFAOYSA-N
General description
Naphthol-AS-MX-Phosphat ist in Dioxan löslich und ist ein Phosphatase-Substrat.
Application
Naphthol-AS-MX-Phosphat wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Substrat für alkalische Phosphatase in humanen Osteoblasten
  • embryonale Stammzellen von Mäusen (mESC)
  • Schnitte der Frontalebene für Fluoreszenzfärbung und Analyse
Substrat für den histochemischen Nachweis der alkalischen Phosphatase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N2250N5625N5000
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
target_organs
Respiratory system
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nanofiber/Microsphere Hybrid Matrices In Vivo for Bone Regenerative Engineering: A Preliminary Report
Nelson C, et al.
Regenerative engineering and translational medicine, 4(3), 133-141 (2018)
Fluorescence of Naphthol AS-MX is Readily Detectable in Dioxane Mixtures
Kindl ED, et al.
Matters, 5(5), e201905000003-e201905000003 (2019)
Effects of an injectable platelet-rich fibrin on osteoblast behavior and bone tissue formation in comparison to platelet-rich plasma
Wang X, et al.
Platelets, 29(1), 48-55 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N4875-1G04061834116769
N4875-100MG04061834116752
N4875-500MG04061834116776