Fortfahren mit
N3262
NCTC 135 Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 307.00
10 x 1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 384.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12171500
CHF 307.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.13573 g/L
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
NCTC 135 Medium is ideal for serum-free growth of mouse L-cells.
Application
NCTC 135 Medium has been used:
  • to culture Philophthalmus sp. rediae in vitro[1]
  • to culture Ehrlich ascites mouse tumor cell line
  • as a culture media for the differentiation of Rcho-1 cells[2]
Preparation Note
Formulated to contain 9.3 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N1140M7403M8537
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
components
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.13573 g/L
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
components
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
components
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.8772 g/L
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: 0.001242 g/L
HEPES: 6.6 g/L (25mM)
components
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: 0.012 g/L
L-glutamine: 1.461 g/L
HEPES: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
classic media, classical media, FBS, Mouse L-cell culture
mouse L929 cell cultue medium, carcinoma cell line establishment
keratinocye cloning medium, keratinocye long-term culture
HMVEC cloning medium, muscle cell culture medium
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)