Fortfahren mit
N2001
Neostigminbromid
≥98% (HPLC and titration), acetylcholinesterase inhibitor, powder
Synonym(e):
3-(N,N-Dimethylcarbamoyloxy)-N,N,N,-trimethylanilinium bromide, Prostigmine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 86.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 298.00
CHF 253.30
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 421.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-054-8
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC and titration)
Form:
powder
CHF 86.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Neostigminbromid, ≥98% (HPLC and titration), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and titration)
form
powder
color
white
mp
175-177 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
SMILES string
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LULNWZDBKTWDGK-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ACHE(43)
Application
Neostigmine bromide has been used as an acetyl cholinesterase (AChE) inhibitor:
  • to control reaction specificity of acetylcholinesterase in coronal organ of Botryllus schlosseri.
  • to study its effects on abnormal contraction of pyloric circular smooth muscle strips (PCSMS).
  • to study its effects on depolarization of bag cell neurons.[1]
Biochem/physiol Actions
Reversibler Inhibitor der Acetylcholinesterase, der die Blut-Hirn-Schranke nicht überquert.
Reversibler Inhibitor der Acetylcholinesterase; ähnlich zu Eserin, überquert aber nicht die Blut-Hirn-Schranke.
Neostigmine bromide is a quaternary amine. It is involved in elongating and boosting the muscarinic and nicotinic effects of acetylcholine by inhibiting cholinesterase activity. It is used in anesthesia to reverse the neuromuscular blockade produced by competitive neuromuscular blockers.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Synthesis and Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N2126N05000001459001
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC and titration)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
mp
175-177 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neostigminbromid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)