Fortfahren mit
MSRT2
SigmaProt Intact Protein LC-MS Standard
Proteomics Retention Time Standard
Synonym(e):
Intact Protein LC-MS Standard, SigmaProtein Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 190.00
5 x 1 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 675.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
220-163-3
NACRES:
NA.24
CHF 190.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
ready-to-use solution
storage temp.
−20°C
Application
The RP-LC-MS Protein Standard is a LC-MS platform standard that is intended to test LC-MS system suitability and intact protein mass measurement. The proteins in MSRT2 are chosen to represent an elution profile for complex proteomic samples. The proteins have been selected based on UV and electrospray response, and are readily observed by both modes of detection. After reconstitution, MSRT2 is an injection-ready standard. MSRT2 can be utilized in studies such as in top-down proteomics.
Other Notes
MSRT2 contains these 9 proteins:
  • Ribonuclease B
  • Insulin
  • Lysozyme
  • Transferrin
  • Bovine serum albumin (BSA)
  • Trypsin inhibitor
  • β-lactoglobulin A
  • Carbonic anhydrase
  • Lactate dehydrogenase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8119P5369P5494
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
ready-to-use solution
form
liquid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Raffeal Bennett et al.
Journal of chromatography. A, 1523, 257-264 (2017-08-02)
Enhanced-fluidity liquid chromatography (EFLC) methods using methanol/H
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MSRT2-5X1VL04061833297094
MSRT2-1VL04061826601594
Questions
  1. There is no information about the proteins' concentration, could you please add it?
    1 answer
    1. Each vial contains 100 ug each of the 9 constituent proteins, in lyophilized form. The recommended solvent is 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) in water. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/421/524/msrt2bul.pdf